Print…
Methyl phenylacetate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Phenylacetic acid methyll ester
148440050 148442500 148440010
ACRO148440050EA 27.9 EUR
ACRO148440050 ACRO148442500 ACRO148440010
Methyl phenylacetate 99+%
Methyl phenylacetate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 218
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Densidade: 1.067 g/cm³
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008453
Número CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 12,07422
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %