Print…
Acetato de benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03181.0100 8.03181.1000
8.03181.0100EA 32.7 EUR
8.03181.0100 8.03181.1000
Acetato de benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de benzilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008712
Número CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -51 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 205 - 207 °C
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Synonyms Acetic acid benzyl ester
Hill Formula C9H10O2
Chemical Formula CH3COOCH2C6H5