Acetato de benzilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23472.36
B23472.0E
B23472.36EA
36.8
EUR
B23472.36
B23472.0E
Acetato de benzilo ≥99%
Acetato de benzilo
Purity: 99%
CAS No.: 140-11-4
Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.053
Refractive Index: 1.5020
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1908121
Merck Reference: 14,1123
MDL No.: MFCD00008712
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Peso Molecular: 150.18 g/mol Ponto de ebulição: 205…207 °C Ponto de Fusão: –51 °C Densidade: 1.053 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008712 Número CAS: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 13,01125 |