Print…
Acetato de benzilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105820010 105822500
ACRO105820010EA 74.8 EUR
ACRO105820010 ACRO105822500
Acetato de benzilo 99+%
Acetato de benzilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 1.055 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008712
Número CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %