Print…
Isopropenyl acetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
152500010 152502500
ACRO152500010EA 73.1 EUR
ACRO152500010 ACRO152502500
Isopropenyl acetate 99%
Isopropenyl acetate
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 94 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008709
Número CAS: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %