3-Metil pentano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03133.AE
L03133.AP
L03133.AEEA
56.5
EUR
L03133.AE
L03133.AP
3-Metil pentano ≥99%
3-Metil pentano
Purity: 99+%
CAS No.: 96-14-0
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -32°(-26°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -118°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 1730734
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009342
Fórmula:
C₆H₁₄ Ponto de ebulição: 63…65 °C Ponto de Fusão: –118 °C Densidade: 0,663 Ponto de Inflamação: –32 °C (–26 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009342 Número CAS: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN: 1208 ADR: 3,II |