Print…
2-Metilpentano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
68312-100ML 68312-500ML
SIAL68312-100MLEA 98.3 EUR
SIAL68312-100ML SIAL68312-500ML
2-Metilpentano, Sigma-Aldrich®
2-Metilpentano
Fórmula: C₆H₁₄
Ponto de ebulição: 62 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –154 °C
Densidade: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009406
Número CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM