2-Metilpentano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,1-Dimethylbutane, Isohexane
L03001.AE
L03001.AP
L03001.AEEA
67.4
EUR
L03001.AE
L03001.AP
2-Metilpentano ≥99%
2-Metilpentano
Purity: 99+%
CAS No.: 107-83-5
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3710
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -154°
Boiling Point: 61-62°
Beilstein Reference: 1730735
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009406
Fórmula:
C₆H₁₄ Peso Molecular: 86.18 g/mol Ponto de ebulição: 61…62 °C Ponto de Fusão: –154 °C Densidade: 0.653 Ponto de Inflamação: –40 °C (–40 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009406 Número CAS: 107-83-5 EINECS: 203-523-4 UN: 1208 ADR: 3 II |