2-Metilbutano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
19387.AP
19387.AY
19387.APEA
74.8
EUR
19387.AP
19387.AY
2-Metilbutano ≥99%
2-Metilbutano
Purity: 99+%
CAS No.: 78-78-4
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.14
Flash Point: -57°(-70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.62
Refractive Index: 1.3540
Appearance: Colourless
Boiling Point: 30°
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009338
Fórmula:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Ponto de ebulição: 30 °C Ponto de Fusão: –160 °C Densidade: 0,62 Ponto de Inflamação: –57 °C (–70 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009338 Número CAS: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |