Print…
Esqualano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
85630-1L 85630-250ML
SIAL85630-1LEA 366 EUR
SIAL85630-1L SIAL85630-250ML
Esqualano, Sigma-Aldrich®
Esqualano
Fórmula: C₃₀H₆₂
Ponto de ebulição: 470 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008953
Número CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923