Print…
Esqualano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14605.0100 8.14605.1000
8.14605.0100EA 64.6 EUR
8.14605.0100 8.14605.1000
Esqualano para síntese, Sigma-Aldrich®
Esqualano
Fórmula: C₃₀H₆₂
Ponto de ebulição: 470 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008953
Número CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923