Esqualano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17931.22
A17931.36
A17931.22EA
60
EUR
A17931.22
A17931.36
Esqualano ≥98%
Esqualano
Purity: 98%
CAS No.: 111-01-3
Molecular Formula: C30H62
Formula Weight: 422.83
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -38°
Boiling Point: 210-215°/1mm
Beilstein Reference: 776019
Merck Reference: 14,8767
MDL No.: MFCD00008953
Fórmula:
C₃₀H₆₂ Ponto de ebulição: 210…215 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 0,81 Ponto de Inflamação: 218 °C (424 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008953 Número CAS: 111-01-3 EINECS: 203-825-6 Merck Index: 14,8767 |