Print…
Esqualano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
215351000 215355000 215350025
ACRO215351000EA 62.3 EUR
ACRO215351000 ACRO215355000 ACRO215350025
Esqualano 99%
Esqualano
Fórmula: C₃₀H₆₂
Ponto de ebulição: 210…215 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: ,3 °C
Densidade: 0,8085 g/cm³
Ponto de Inflamação: 217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008953
Número CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.807 to 0.810 g/ml
GC ≥98.5 %
Iodine value ≤1 g I/100 g
Acid value ≤0.2 mg KOH/g
Saponification value ≤1 mg KOH/g