2,4-Dimethylpentane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03570.04
L03570.09
L03570.04EA
71.8
EUR
L03570.04
L03570.09
2,4-Dimethylpentane ≥98%
2,4-Dimethylpentane
Purity: 98+%
CAS No.: 108-08-7
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.3820
Melting Point: ca -123°
Boiling Point: 79-80°
Beilstein Reference: 1696855
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00008945
Fórmula:
C₇H₁₆ Ponto de ebulição: 79…80 °C Ponto de Fusão: ∼–123 °C Densidade: 0,670 Ponto de Inflamação: –12 °C (10 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008945 Número CAS: 108-08-7 EINECS: 203-548-0 UN: 1206 ADR: 3,II |