2,3-Dimethylpentane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43707.14
43707.06
43707.14EA
274
EUR
43707.14
43707.06
2,3-Dimethylpentane ≥97%
2,3-Dimethylpentane
Purity: 97%
CAS No.: 565-59-3
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.690
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009337
Fórmula:
C₇H₁₆ Ponto de ebulição: 89…90 °C Ponto de Fusão: –135 °C Densidade: 0,690 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009337 Número CAS: 565-59-3 EINECS: 209-280-0 UN: 1206 ADR: 3,II |