Print…
2,3-Dimethylbutane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
D151602-500ML D151602-100ML
SIALD151602-500MLEA 389 EUR
SIALD151602-500ML SIALD151602-100ML
2,3-Dimethylbutane, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylbutane
Fórmula: C₆H₁₄
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 58
Ponto de Fusão: –128.5 °C
Densidade: 0.6615 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008925
Número CAS: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3 II