2,3-Dimethylbutane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-29-8
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.375
Odour: Mild
Melting Point: -129°
Boiling Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1730737
UN No.: 2457
MDL No.: MFCD00008925
Fórmula:
C₆H₁₄ Ponto de ebulição: 57…59 °C Ponto de Fusão: –129 °C Densidade: 0,662 Ponto de Inflamação: –29 °C (–20 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008925 Número CAS: 79-29-8 EINECS: 201-193-6 UN: 2457 ADR: 3,II |