Print…
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-R™ Push-Ins™
Fornecedor: 3M
EX01020 EX01021
111-1798EA 103 EUR
111-1798 MMMAEX01021
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-R™ Push-Ins™
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Como não precisam de ser enrolados, estes tampões de ouvidos com adaptador são de inserção muito fácil, bastando usar a pega macia e flexível para empurrar o tampão na posição pretendida. Visto que o utilizador não precisa, assim, de tocar na espuma ao colocar o tampão, estes tampões são dos mais higiénicos.
  • A haste flexível torna a inserção e a remoção mais limpas e fáceis
  • A espuma E-A-Rform amacia com o calor corporal para criar um ajuste individualizado que vai ficando mais confortável quanto mais prolongada for a utilização
  • Vedação com baixa pressão
  • Disponível com ou sem fio
São ideais para elevados níveis de exposição ao ruído e são particularmente adequados a ruídos de baixa frequência numa vasta gama de locais de trabalho, tais como na indústria automóvel, na produção de produtos químicos e farmacêuticos, na construção civil e no sector da engenharia pesada.
SNR: 38 dB
Certificações: EN 352-2