Isooctano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83630.320EA
201
EUR
83630.320
83630.290
Isooctano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Isooctano
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Ponto de ebulição: 99,2 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –107 °C Densidade: 0,692 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008943 Número CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Water | Max. 0.01 % |
Non-volatile residue | Max. 0.0005 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Transmittance (220 nm) | Min. 70.0 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 80.0 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 98.0 % |
Conforms to BDH 15246 | Passes test |