Print…
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-RSoft™ FX
Fornecedor: 3M
ES01020 ES01021
111-0835EA 56.4 EUR
111-0835 MMMAES01021
Tampões de ouvidos descartáveis, E-A-RSoft™ FX
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Estes tampões de ouvidos de espuma em forma de sino e de espuma super macia são fáceis de colocar e proporcionam uma vedação eficaz a fim de fornecer a taxa de redução de ruído mais elevada da indústria. A formulação exclusiva de espuma de poliuretano proporciona uma lenta recuperação e uma suavidade extrema para o máximo conforto.
  • A forma flangeada permite uma inserção eficaz quando os tampões são enrolados
  • São fáceis de colocar no canal auditivo
  • Disponível com ou sem fio
  • Compatíveis com outro EPI
SNR: 39 dB
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable