Print…
Tampões auriculares descartáveis, E-A-RSoft™
Fornecedor: 3M
ES01001 ES01005 PD01010
111-1630EA 50.6 EUR
111-1630 111-1797 111-2422
Tampões auriculares descartáveis, E-A-RSoft™
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Os tampões de ouvidos amarelo néon E-A-RSoft são feitos de uma espuma de poliuretano de expansão lenta. Um tampão que exerce uma pressão uniforme conferindo flexibilidade e um bom isolamento aliados a um óptimo conforto. Uma vez inseridos na orelha, os tampões de espuma expandem-se para se ajustarem de modo seguro e preciso. Estes tampões de ouvidos de enrolar estão disponíveis com e sem fio e podem ser usados com o dispensador One Touch™.
  • Espuma macia e hipoalergénica para uma pressão mais reduzida no ouvido
  • Superfície macia, resistente à sujidade para uma melhor higiene, durabilidade e conforto
  • O fio de poliéster evita a perda dos tampões
  • Um único tamanho ajusta-se à maior parte dos canais auditivos
SNR: 37 dB
Certificações: EN 352-2