Isooctano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
34499-1L
34499-2.5L
34499-6X1L
34499-1LEA
103.96
EUR
34499-1L
34499-2.5L
34499-6X1L
Isooctano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Isooctano
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Ponto de ebulição: 99 °C (1,013 hPa) Ponto de Fusão: -107 °C Densidade: 0,69 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: -12 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008943 Número CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Vapor Density | 3.9 (vs air) |
Assay (GC) | Min. 99 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Determination of P/N | ≤5 ng/L |
Autoignition Temperature | 745 °F |
Explosion Limit | 6 % |
Vapor Pressure | 41 mmHg ( 21 °C) |