Isooctano 99,7 HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
22901.K2
22901.M1
22901.K2EA
102
EUR
22901.K2
22901.M1
Isooctano 99,7 HPLC
Isooctano
Purity: 99.7+%
CAS No.: 540-84-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.692
Refractive Index: 1.3910
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -107°
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1696876
Merck Reference: 14,5193
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00008943
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Peso Molecular: 114.23 g/mol Ponto de ebulição: 98…99 °C Ponto de Fusão: –107 °C Densidade: 0.692 Ponto de Inflamação: –7 °C (19 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008943 Número CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 14,5193 |