Nitro-tert-butane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Methyl-2-nitropropane
A19608.06
A19608.14
A19608.22
A19608.06EA
32.7
EUR
A19608.06
A19608.14
A19608.22
Nitro-tert-butane ≥98%
Nitro-tert-butane
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Fórmula:
C₄H₉NO₂ Ponto de ebulição: 126…127 °C Ponto de Fusão: 27…31 °C Densidade: 0,950 Ponto de Inflamação: 19 °C (66 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007393 Número CAS: 594-70-7 EINECS: 209-851-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |