tert-Pentylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
tert-Amylamine
B24639.14
B24639.22
B24639.14EA
61.8
EUR
B24639.14
B24639.22
tert-Pentylamine 98%
tert-Pentylamine
Purity: 98%
CAS No.: 594-39-8
Molecular Formula: CH3CH2C(CH3)2NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Amine-like
Boiling Point: 76-78°
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008056
Fórmula:
C₅H₁₃N Ponto de ebulição: 76…78 °C Ponto de Fusão: –105 °C Densidade: 0,746 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008056 Número CAS: 594-39-8 EINECS: 209-839-9 UN: 1106 ADR: 3,II |