Print…
Isopentylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
155470250 155470050 155471000
ACRO155470250EA 37.4 EUR
ACRO155470250 ACRO155470050 ACRO155471000
Isopentylamine 99%
Isopentylamine
Fórmula: C₅H₁₃N
Ponto de ebulição: 95…97 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,75 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008203
Número CAS: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %