Print…
tert-Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
144452-25G 144452-100G 144452-5G
SIAL144452-25GEA 135 EUR
SIAL144452-25G SIAL144452-100G SIAL144452-5G
tert-Butyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isocyanate
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 85 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –25 °C
Densidade: 0,8359 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002035
Número CAS: 1609-86-5
EINECS: 216-544-9
UN: 2484
ADR: 6.1,I