Print…
Colunas de cromatografia para interacção hidrófila (HILIC), Asahipak NH2P
Fornecedor: Resonac
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 1325 EUR
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
Colunas de cromatografia para interacção hidrófila (HILIC), Asahipak NH2P
Cromatografia, Colunas
Colunas com enchimento à base de polímero para análise de sacarídeos.
  • Excelente estabilidade química e resistência à degradação com o passar do tempo
  • Laváveis com solução alcalina
  • Adequadas para detector evaporativo de dispersão de luz, detector de aerossóis carregados e LC/MS
  • A NH2P-40 é a versão de elevado desempenho da NH2P-50