Print…
2-Cloro-2-metilpropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9160
8.01550.0100EA 31 EUR
8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9160
2-Cloro-2-metilpropano para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Cloro-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Cl
Peso Molecular: 92.57 g/mol
Ponto de ebulição: 51
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000816
Número CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -28 °C
Molar Mass 92.57 g/mol
Boiling Point 51 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 350 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 540 °C