Print…
Frascos volumétricos trapezoidais, classe A, graduação a azul
Fornecedor: HIRSCHMANN
2960233 2960240 2960252 2960253 2960260 2960261 2960265 2960270 2960275
HIRS2960233EA 27.2 EUR
HIRS2960233 HIRS2960240 HIRS2960252 HIRS2960253 HIRS2960260 HIRS2960261 HIRS2960265 HIRS2960270 HIRS2960275
Frascos volumétricos trapezoidais, classe A, graduação a azul
Balões Balões Volumétricos
DURAN®, vidro borossilicato, com rolha oca de vidro, certificado de conformidade (marcação DE-M).
  • Blue enamelled indelible markings resistant to acids and alkalis
  • Certificate of conformity with dated batch identification available via website: (www.hirschmannlab.de)
*Wide neck
Certificações: DIN EN ISO 1042