2-Cloro-2-metilpropano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
tert-Butyl chloride
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
A13004.AKEA
31.9
EUR
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
2-Cloro-2-metilpropano ≥98%
2-Cloro-2-metilpropano
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Fórmula:
C₄H₉Cl Peso Molecular: 92.57 g/mol Ponto de ebulição: 50…52 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 0.846 Ponto de Inflamação: –27 °C (–16 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000816 Número CAS: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01561 |