Print…
Microburetas de Bang, torneira direita, Schellbach, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
24265 24269 924265
BRAA24265EA 496 EUR
BRAA24265 BRAA24269 BRND924265
Microburetas de Bang, torneira direita, Schellbach, BLAUBRAND®
Buretas
Vidro borossilicato 3.3, classe AS, marcação DE-M.
  • Calibradas para escoamento "Ex"
  • Escala Schellbach, marcas em toda a volta nas graduações maiores
  • Com base
Certificações: DIN EN ISO 385
Informações de encomenda: Informações de encomenda: também estão disponíveis buretas com certufucados individuais (em vez do certificado de conformidade de lote), contacte-nos para mais informações.