Print…
2-Cloro-2-metilpropano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl chloride
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 140 EUR
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-Cloro-2-metilpropano 99%
2-Cloro-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Cl
Peso Molecular: 92.57 g/mol
Ponto de ebulição: 51
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000816
Número CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA