Print…
3-Chloroacetylacetone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2,4-pentanedione, 3-Chloropentane-2,4-dione
210670050 210671000
ACRO210670050EA 27.2 EUR
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Chloroacetylacetone 98%
3-Chloroacetylacetone
Fórmula: C₅H₇ClO₂
Peso Molecular: 134.56 g/mol
Ponto de ebulição: 49…52 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.179 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009651
Número CAS: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
UN: 1224
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %