Print…
3-Butylacetylacetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
A11236.09 A11236.18
A11236.09EA 191 EUR
A11236.09 A11236.18
3-Butylacetylacetone ≥98%
3-Butylacetylacetone
Purity: 98% CAS No.: 1540-36-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 101-104°/10mm MDL No.: MFCD00026235
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Peso Molecular: 156.22 g/mol
Ponto de ebulição: 101…104 °C (10 mmHg)
Densidade: 0.927
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026235
Número CAS: 1540-36-9
EINECS: 216-274-1