4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 123-42-2
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Pleasant
Melting Point: -47°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1740440
Merck Reference: 14,2964
UN No.: 1148
MDL No.: MFCD00004471
Fórmula:
(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃ Ponto de ebulição: 168 °C Ponto de Fusão: –47 °C Densidade: 0,935 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004471 Número CAS: 123-42-2 EINECS: 204-626-7 UN: 1148 ADR: 3,III ALCANCE: 01-2119473975-21 Merck Index: 14,2964 |