Print…
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 41.2 EUR
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 99%
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Ponto de ebulição: 166 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,9385 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004471
Número CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA