Print…
5-Metilheptano-3-ona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 74.6 EUR
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Metilheptano-3-ona para síntese, Sigma-Aldrich®
5-Metilheptano-3-ona
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –56,7 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009340
Número CAS: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03810
Encomendar
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)