Print…
5-Metil-2-hexanona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 31.2 EUR
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Metil-2-hexanona para síntese, Sigma-Aldrich®
5-Metil-2-hexanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008950
Número CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C