Print…
5-Metil-2-hexanona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
149660010 149660025
149660010.EA 72.4 EUR
149660010. 149660025.
5-Metil-2-hexanona 99%
5-Metil-2-hexanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 144
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0.81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008950
Número CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)