Print…
4-Metil-2-pentanona ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
25655.295EA 111 EUR
25655.295 25655.364 25655.466
4-Metil-2-pentanona ≥97%, TECHNICAL
4-Metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Ponto de ebulição: 117,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008938
Número CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 97 %