4-Metil-2-pentanona, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06146.1000
1.06146.2500
1.06146.6025
1.06146.1000EA
41.58
EUR
1.06146.1000
1.06146.2500
1.06146.6025
4-Metil-2-pentanona, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
4-Metil-2-pentanona
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Ponto de ebulição: 117,4 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –84 °C Densidade: 0,801 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 16 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008938 Número CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
|
Solubility | 18 - 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -84 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 14 °C |
Refractive Index | 1.3962 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 8.0 %(V) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 460 °C |
Evaporation number | 10 |