4-Metil-2-pentanona 99+% HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
43170.K2
43170.K7
43170.M1
43170.M6
43170.K2EA
101
EUR
43170.K2
43170.K7
43170.M1
43170.M6
4-Metil-2-pentanona 99+% HPLC
4-Metil-2-pentanona
Purity: 99+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Peso Molecular: 100.16 g/mol Ponto de ebulição: 117…118 °C Ponto de Fusão: –84 °C Densidade: 0.801 Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008938 Número CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3 II Merck Index: 14,5207 |