4-Metil-2-pentanona ≥98.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98.5+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Ponto de ebulição: 117…118 °C Ponto de Fusão: –84 °C Densidade: 0,801 Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008938 Número CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 14,5207 |