Print…
4-Metil-2-pentanona 99+%, Grau Eletrônico livre de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
327920010 327920025
ACRO327920010EA 62.1 EUR
ACRO327920010 ACRO327920025
4-Metil-2-pentanona 99+%, Grau Eletrônico livre de resíduos
4-Metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 117.4
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008938
Número CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm