Print…
4-Metil-2-pentanona 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
255660010 255665000 255660025 255660100 255660250
ACRO255660010EA 66 EUR
ACRO255660010 ACRO255665000 ACRO255660025 ACRO255660100 ACRO255660250
4-Metil-2-pentanona 99.5% para análise
4-Metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 117.4 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –84 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008938
Número CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.0004 meq/g
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm