Print…
4,4-Dimetil-2-pentanona 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 84.9 EUR
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimetil-2-pentanona 99%
4,4-Dimetil-2-pentanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 125…130 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,804 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008854
Número CAS: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN: 1224
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %