Print…
3-Metilbutanona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
8.05966.0250EA 44.2 EUR
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
3-Metilbutanona para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Metilbutanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Ponto de ebulição: 94
Ponto de Fusão: –92 °C
Densidade: 0.8046 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –3 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008919
Número CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06164
Encomendar
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6