3-Metilbutanona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
B24527.AK
B24527.AU
B24527.AKEA
51.9
EUR
B24527.AK
B24527.AU
3-Metilbutanona ≥98%
3-Metilbutanona
Purity: 98%
CAS No.: 563-80-4
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1071238
Merck Reference: 14,6090
UN No.: 2397
MDL No.: MFCD00008919
Fórmula:
C₅H₁₀O Peso Molecular: 86.13 g/mol Ponto de ebulição: 94…95 °C Ponto de Fusão: –92 °C Densidade: 0.805 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008919 Número CAS: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3 II Merck Index: 12,06164 |