Print…
3-Metilbutanona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 187 EUR
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Metilbutanona 98%
3-Metilbutanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 94 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –92 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008919
Número CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %